Få mere at vide
(S)-5-Aminomethyl-3-(4-morpholinophenyl)-1,3-oxazolidin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-5-Aminomethyl-3-(4-morpholinophenyl)-1,3-oxazolidin-2-one |
| CAS | 952288-54-9 |
| Molekylær formel | C14H19N3O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (5S)-5-Aminomethyl-3-(4-morpholinophenyl)-1,3-oxazolidin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C14H19N3O3/c15-9-13-10-17(14(18)20-13)12-3-1-11(2-4-12)16-5-7-19-8-6-16/h1-4,13H,5-10,15H2/t13-/m0/s1 |
| SMIL | NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(cc2)N3CCOCC3 |
| IUPAC navn | (5S)-5-(aminomethyl)-3-(4-morpholin-4-ylphenyl)-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 277.32 |
| Formel vægt | 277.1426 |