Få mere at vide
(S)-5-(Aminomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one (Desacetyllinezolid), Mikromol™
Artikelnummer. 30049230
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049230 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30049230 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3300.010025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(S)-5-(Aminomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one (Desacetyllinezolid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Desacetyllinezolid
CAS 168828-90-8
Analyt- eller komponentnavne Desacetyllinezolid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H18 F N3 O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Oxazolidinone, 5-(aminomethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-, (5S)-, 2-Oxazolidinone, 5-(aminomethyl)-3-[3-fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-, (S)-, (-)-(S)-5-(Aminomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)oxazolidin-2-one, (5S)-5-(Aminomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (5S)-5-(Aminomethyl)-3-[3-fluoro-4-(morpholin-4-yl)phenyl]-1,3-oxazolidin-2-one, (S)-5-Aminomethyl-3-(3-fluoro-4-morpholinophenyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (S)-5-Aminomethyl-3-[3-fluoro-4-(morpholin-4-yl)phenyl]oxazolidin-2-one, (S)-N-[[3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]amine, PNU 105868, Linezolid Related Compound C (USP), Linezolid Related Compound C
InChI formel InChI=1S/C14H18FN3O3/c15-12-7-10(18-9-11(8-16)21-14(18)19)1-2-13(12)17-3-5-20-6-4-17/h1-2,7,11H,3-6,8-9,16H2/t11-/m0/s1
SMIL NC[C@H]1CN(C(=O)O1)c2ccc(N3CCOCC3)c(F)c2
IUPAC navn (5S)-5-(aminomethyl)-3-(3-fluoro-4-morpholin-4-ylphenyl)-1,3-oxazolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 295.31
Mængde 25 mg
Formel vægt 295.1332 g/mol