missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-5-Amino-4-(4-amino-1-oxoisoindolin-2-yl)-5-oxopentanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30007067
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007067 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30007067 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA794883250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-5-Amino-4-(4-amino-1-oxoisoindolin-2-yl)-5-oxopentanoic Acid
CAS 874760-72-2
Analyt- eller komponentnavne (S)-5-Amino-4-(4-amino-1-oxoisoindolin-2-yl)-5-oxopentanoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C13 H15 N3 O4
Synonym (γS)-4-Amino-γ-(aminocarbonyl)-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindole-2-butanoic Acid, 2H-Isoindole-2-butanoic acid, 4-amino-γ-(aminocarbonyl)-1,3-dihydro-1-oxo-, (γS)- (9CI, ACI), (γS)-4-Amino-γ-(aminocarbonyl)-1,3-dihydro-1-oxo-2H-isoindole-2-butanoic acid (ACI), 2H-Isoindole-2-butanoic acid 4-amino-γ-(aminocarbonyl)-1,3-dihydro-1-oxo-, (γS)-
InChI formel InChI=1S/C13H15N3O4/c14-9-3-1-2-7-8(9)6-16(13(7)20)10(12(15)19)4-5-11(17)18/h1-3,10H,4-6,14H2,(H2,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
Løsningstype Neat
SMIL NC(=O)[C@H](CCC(=O)O)N1Cc2c(N)cccc2C1=O
IUPAC navn (4S)-5-amino-4-(4-amino-1-oxo-isoindolin-2-yl)-5-oxo-pentanoic acid
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 277.28
Mængde 250 mg
Formel vægt 277.1063
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.