Få mere at vide
S-(5'-Adenosyl)-L-homocystein, TRC
Artikelnummer. 17932755
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17932755 10 mg
17911975 100 mg
17900525 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17932755 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA29150010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 979-92-0
Molekylær formel C14 H20 N6 O5 S
Synonym S-(5'-Deoxyadenosin-5'-yl)-L-homocystein∣L-5'-S-(3-Amino-3-carboxypropyl)-5'-thioadenosin, ∣Adenosyl-L-homocystein∣, Adenosylhomocystein∣, L-S-Adenosylhomocystein∣, S-Adenosyl-L-homocystein∣, S-Adenosylhomocystein;
Tekniske data
Format Fedt
Molekylvægt (g/mol) 384.41
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed >95% (HPLC)
Mængde 10 mg
Kemisk navn eller materiale S-adenosyl-L-homocystein