Få mere at vide
(S)-5,6-Dehydro Pregabalin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-5,6-Dehydro Pregabalin |
| CAS | 1141362-94-8 |
| Molekylær formel | C8H15NO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (3S)-3-(Aminomethyl)-5-methyl-5-hexenoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C8H15NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h7H,1,3-5,9H2,2H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1 |
| SMIL | CC(C[C@H](CN)CC(O)=O)=C |
| Molekylvægt (g/mol) | 157.21 |
| Formel vægt | 157.1103 |