Få mere at vide
(S)-(-)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-nafthol, 97+%, 99+% ee
Artikelnummer. 15467807
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467807 1 g 1g
15477807 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467807 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H37716.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
CAS: 65355-00-2 | C20H22O2 | 294,39 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 65355-00-2
Molekylær formel C20H22O2
Molekylvægt (g/mol) 294.39
MDL nummer MFCD02093485
InChI nøgle UTXIFKBYNJRJPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym s---5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, r-+-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, r-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro 1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, s-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, 5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-bi-2-naphthol, r-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol, s---2,2'-dihydroxy-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-binaphthyl, 1-2-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol
PubChem CID 3694111
SMIL OC1=C(C2=C(CCCC2)C=C1)C1=C(O)C=CC2=C1CCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-5,5',6,6',7,7',8,8'-Octahydro-1,1'-bi-2-naphthol
Navn note ≥99% ee
Smeltepunkt 160°C to 166°C
Farve Hvid
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
IUPAC navn 1-(2-hydroxy-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-yl)-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-ol
Formel vægt 294.39
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof