missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-5-(4-Hydroxyphenyl)-5-ethylhydantoin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-5-(4-Hydroxyphenyl)-5-ethylhydantoin |
| CAS | 65567-35-3 |
| Molekylær formel | C11H12N2O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (S)-5-Ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)-2,4-imidazolidinedione |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O3/c1-2-11(9(15)12-10(16)13-11)7-3-5-8(14)6-4-7/h3-6,14H,2H2,1H3,(H2,12,13,15,16)/t11-/m0/s1 |
| SMIL | CC[C@@]1(C(=O)NC(=O)N1)C2=CC=C(C=C2)O |
| IUPAC navn | (S)-5-ethyl-5-(4-hydroxyphenyl)imidazolidine-2,4-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.22 |
| Formel vægt | 220.08 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?