Få mere at vide
Branson Ultrasonics™ S-450A Model Sonifier™ Analog Cell Disrupter
Watt:
400 W
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Maximum volume of 500mL
- Minimum volume of 1mL
- Analog control
- Sound box not included and is a recommended accessory.
Tekniske data
Tekniske data
| Watt | 400 W |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Oversigt | Analog control sonicator/cell disruptor |
| Vægt (metrisk) | 8.5 kg |