Få mere at vide
S 421 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30322799
Skift visning
Mængde:
5 ml
Artikelnummer. Mængde
30322799 5 ml
1 options
Artikelnummer. 30322799 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREV16900000AL100
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale S 421
CAS 127-90-2
Analyt- eller komponentnavne S 421
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C6 H6 Cl8 O
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Bis(2,3,3,3-tetrachloropropyl) Ether
InChI formel InChI=1S/C6H6Cl8O/c7-3(5(9,10)11)1-15-2-4(8)6(12,13)14/h3-4H,1-2H2
SMIL ClC(COCC(Cl)C(Cl)(Cl)Cl)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn 1,1,1,2-tetrachloro-3-(2,3,3,3-tetrachloropropoxy)propane
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Industry Type Food Testing
Molekylvægt (g/mol) 377.74
Mængde 5 ml
Formel vægt 373.7927 g/mol