Få mere at vide
(S)-(+)-4-Phenyloxazolidin-2-one, Mikromol™
Beskrivelse
(S)-(+)-4-Phenyloxazolidin-2-one
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-4-Phenyloxazolidin-2-one |
| CAS | 99395-88-7 |
| Analyt- eller komponentnavne | (S)-(+)-4-Phenyloxazolidin-2-one |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H9 N O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Oxazolidinone, 4-phenyl-, (4S)-, 2-Oxazolidinone, 4-phenyl-, (S)-, (+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, (4S)-4-Phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, (4S)-4-Phenyloxazolidin-2-one, (S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, (S)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, (S)-POZ, (S)-POZ |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9NO2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11)/t8-/m1/s1 |
| SMIL | O=C1N[C@H](CO1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | (4S)-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| Vis mere |