Få mere at vide
(S)-(+)-4-Phenyloxazolidin-2-one, Mikromol™
Artikelnummer. 30051643
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051643 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051643 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0935.080025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(S)-(+)-4-Phenyloxazolidin-2-one
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-4-Phenyloxazolidin-2-one
CAS 99395-88-7
Analyt- eller komponentnavne (S)-(+)-4-Phenyloxazolidin-2-one
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H9 N O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Oxazolidinone, 4-phenyl-, (4S)-, 2-Oxazolidinone, 4-phenyl-, (S)-, (+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, (4S)-4-Phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, (4S)-4-Phenyloxazolidin-2-one, (S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, (S)-4-Phenyl-2-oxazolidinone, (S)-POZ, (S)-POZ
InChI formel InChI=1S/C9H9NO2/c11-9-10-8(6-12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H,10,11)/t8-/m1/s1
SMIL O=C1N[C@H](CO1)c2ccccc2
IUPAC navn (4S)-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 163.1733
Mængde 25 mg
Formel vægt 163.0633 g/mol