Få mere at vide
(S)-(+)-4-phenyl-2-oxazolidinon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10663862 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10663862 5 g Glasflaske 5g
10225781 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10663862 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 303850050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 99395-88-7 | C9H9NO2 | 163.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 99395-88-7
Molekylær formel C9H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 163.18
MDL nummer MFCD00043396
InChI nøgle QDMNNMIOWVJVLY-MRVPVSSYSA-N
Synonym s-+-4-phenyl-2-oxazolidinone, s-4-phenyl-2-oxazolidinone, s-4-phenyloxazolidin-2-one, 4s-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenyl-, 4s, 4s-4-phenyloxazolidin-2-one, s-4-phenyl-2-oxazolidenone, s-ph-oxazolidinone, pubchem6076
PubChem CID 730424
IUPAC navn (4S)-4-phenyl-1,3-oxazolidin-2-on
SMIL C1C(NC(=O)O1)C2=CC=CC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-4-Phenyl-2-oxazolidinone
Smeltepunkt 130°C to 133°C
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Specifik rotation + 49.5
Specifik rotationstilstand +49.5° (20°C c=2,CHCl3)
Mængde 5 g
Formel vægt 163.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver