Få mere at vide
(S)-(+)-4-penten-2-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11309939
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11309939 1 g 1g
11319939 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11309939 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25728.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 55563-79-6 | C5H10O | 86.134 g/mol
(S)-(+)-4-Penten-2-ol er involveret i syntesen af goniothalamin, hexadecanolid, massoia-lacton og parasorbinsyre gennem sekventielle allylborerings-esterificerings-ringlukkende metatesereaktioner. Det bruges også til at fremstille 2-pentanon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(+)-4-Penten-2-ol er involveret i syntesen af goniothalamin, hexadecanolid, massoia-lacton og parasorbinsyre gennem sekventielle allylborerings-esterificerings-ringlukkende metatesereaktioner. Det bruges også til at fremstille 2-pentanon.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55563-79-6
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.134
MDL nummer MFCD03427200
InChI nøgle ZHZCYWWNFQUZOR-YFKPBYRVSA-N
Synonym s-+-4-penten-2-ol, 4-penten-2-ol, 2s, 2s-pent-4-en-2-ol, 2s-4penten-2-ol, s-4-pentene-2-ol, 2s-4-penten-2-ol, s-pent-4-en-2-ol, s-2-hydroxypent-4-ene
PubChem CID 6994332
IUPAC navn (2S)-pent-4-en-2-ol
SMIL CC(CC=C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-4-Penten-2-ol
Tæthed 0.837
Kogepunkt 115°C to 116°C
Flammepunkt 30°C (86°F)
Brydningsindeks 1.425
Mængde 1 g
FN nummer UN1987
Optisk rotation +5.2° (c=1 in Chloroform)
Formel vægt 86.13
Procent renhed 97%