Få mere at vide
(S)-4-Oxoazetidine-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-4-Oxoazetidine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 16404-94-7 |
| Molekylær formel | C4H5NO3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (2S)-4-Oxoazetidine-2-carboxylic acid, (2S)-4-Oxo-2-azetidinecarboxylic acid, L-4-Oxo-2-azetidinecarboxylic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5NO3/c6-3-1-2(5-3)4(7)8/h2H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)/t2-/m0/s1 |
| SMIL | OC(=O)[C@@H]1CC(=O)N1 |
| IUPAC navn | (2S)-4-oxoazetidine-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 115.09 |
| Formel vægt | 115.0269 |