missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-4-Oxo-homophenylalanine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-4-Oxo-homophenylalanine Hydrochloride |
| CAS | 168154-76-5 |
| Molekylær formel | C10H12ClNO3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (αS)-α-Amino-γ-oxo-benzenebutanoic Acid Hydrochloride, (S)-α-Amino-γ-oxo-benzenebutanoic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO3.ClH/c11-8(10(13)14)6-9(12)7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8H,6,11H2,(H,13,14);1H/t8-;/m0./s1 |
| SMIL | N[C@H](C(O)=O)CC(C1=CC=CC=C1)=O.Cl |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-4-oxo-4-phenylbutanoic acid;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 229.66 |
| Formel vægt | 229.0506 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?