missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

S-(4-Nitrophenyl)mercapturic Acid, TRC

Artikelnummer. 30464675
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30464675 250 mg
30484288 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30464675 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN504410250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 91088-55-0
Molekylær formel C11 H12 N2 O5 S
Molekylvægt (g/mol) 284.29
IUPAC navn (2R)-2-acetamido-3-(4-nitrophenyl)sulfanylpropanoic acid
SMIL CC(=O)N[C@@H](CSc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-])C(=O)O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale S-(4-Nitrophenyl)mercapturic Acid
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C11H12N2O5S/c1-7(14)12-10(11(15)16)6-19-9-4-2-8(3-5-9)13(17)18/h2-5,10H,6H2,1H3,(H,12,14)(H,15,16)/t10-/m0/s1
Formel vægt 284.0467
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.