missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-4-Nitrophenyl 1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-4-Nitrophenyl 1-Phenyl-3,4-dihydroisoquinoline-2(1H)-carboxylate |
| CAS | 1229227-22-8 |
| Molekylær formel | C22H18N2O4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (1S)-3,4-Dihydro-1-phenyl-2(1H)-isoquinolinecarboxylic Acid 4-Nitrophenyl Ester, p-Nitrophenyl (S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-2-cate |
| SMIL | OC(=O)/C=C/c1c(C=O)cccc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 374.39 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?