Få mere at vide
(S)-4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-4-(Methylnitrosamino)-1-(3-pyridyl)-1-butanol |
| Mængde | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O2/c1-13(12-15)7-3-5-10(14)9-4-2-6-11-8-9/h2,4,6,8,10,14H,3,5,7H2,1H3/t10-/m0/s1 |
| Formel vægt | 209.1164 |