Få mere at vide
(S)-4-[Methyl[3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propyl]amino]-4-oxobutanoic Acid ((S)-Duloxetine Succinamide), Mikromol™
Artikelnummer. 17924166
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
17924166 25 mg
1 options
Artikelnummer. 17924166 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1122.130025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(S)-4-[Methyl[3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propyl]amino]-4-oxobutanoic Acid ((S)-Duloxetine Succinamide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-4-(Methyl[3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propyl]amino)-4-oxobutanoic acid
CAS 199191-66-7
Analyt- eller komponentnavne (S)-4-(Methyl[3-(naphthalen-1-yloxy)-3-(thiophen-2-yl)propyl]amino)-4-oxobutanoic acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C22 H23 N O4 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 4-[methyl[(3S)-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]amino]-4-oxo-butanoic acid, (S)-Duloxetine Succinamide, Duloxetine Related Compound H (USP), 4-[Methyl[(3S)-3-(1-naphthalenyloxy)-3-(2-thienyl)propyl]amino]-4-oxobutanoic Acid, USP Duloxetine Related Compound H, Duloxetine Related Compound H
InChI formel InChI=1S/C22H23NO4S/c1-23(21(24)11-12-22(25)26)14-13-19(20-10-5-15-28-20)27-18-9-4-7-16-6-2-3-8-17(16)18/h2-10,15,19H,11-14H2,1H3,(H,25,26)/t19-/m0/s1
SMIL CN(CC[C@H](Oc1cccc2ccccc12)c3cccs3)C(=O)CCC(=O)O
IUPAC navn 4-[methyl-[(3S)-3-naphthalen-1-yloxy-3-thiophen-2-ylpropyl]amino]-4-oxobutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 397.49
Mængde 25 mg
Formel vægt 397.1348 g/mol