Få mere at vide
(S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol, 99%
Artikelnummer. 11369535
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11369535 250 mg 250mg
11359535 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11369535 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18882.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14898-80-7 | C6H14O | 102.177 g/mol
Det anvendes i omsætningen af 2-methoxyethylacetaler med allylsilaner i nærværelse af titantetrachlorid: regioselektiv carbon-oxygenbindingsspaltning af de usymmetriske acetaler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes til omsætning af 2-methoxyethylacetaler med allylsilaner i nærvær af titantetrachlorid: regioselektiv carbon-oxygenbindingsspaltning af de usymmetriske acetaler.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Hold antændelseskilder væk. Beskyt mod elektrostatiske opladninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14898-80-7
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.177
MDL nummer MFCD03093078
InChI nøgle WVYWICLMDOOCFB-LURJTMIESA-N
PubChem CID 6994471
IUPAC navn (2S)-4-methylpentan-2-ol
SMIL CC(C)CC(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol
Tæthed 0.802
Kogepunkt 130°C to 131°C
Flammepunkt 41°C (105°F)
Lugt Slightly Sweetish
Brydningsindeks 1.411
Mængde 250 mg
FN nummer UN2053
Beilstein 1718991
Synonym s-+-4-methyl-2-pentanol, 2s-4-methylpentan-2-ol, s-+-4-methylpentan-2-ol, 4-methyl s-2-pentanol, s-4-methyl-pentan-2-ol, 2s-4-methyl-2-pentanol, s-1,3-dimethyl-1-butanol, 2-pentanol,4-methyl-, 2s, 2-pentanol, 4-methyl-, 2s, unii-8u34xjk0r0 component
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in alcohol.
Optisk rotation +21° (Neat)
Formel vægt 102.18
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol