Få mere at vide
(S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol, 99%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol |
| CAS | 14898-80-7 |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tæthed | 0.8020g/mL |
| Kogepunkt | 132.0°C |
| Flammepunkt | 41°C |
| Enantiomert overskud | 99.0% min. |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- (S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H226-Brandfarlig væske og damp.