Få mere at vide
(S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10741515 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
1g; Glass bottle
Artikelnummer.
10741515 1g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10741515 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 389230010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol
CAS 14898-80-7
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.8020g/mL
Kogepunkt 132.0°C
Flammepunkt 41°C
Enantiomert overskud 99.0% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass Bottle
Molekylær formel C6H14O
Brydningsindeks 1.4100 to 1.4120
MDL nummer MFCD03093078
Mængde 1g
Specifik vægtfylde 0.802
Specifik rotationstilstand +20° (20°C c=1,CHCl3)
Specifik rotation + 20.00
Synonym s-+-4-methyl-2-pentanol, 2s-4-methylpentan-2-ol, s-+-4-methylpentan-2-ol, 4-methyl s-2-pentanol, s-4-methyl-pentan-2-ol, 2s-4-methyl-2-pentanol, s-1,3-dimethyl-1-butanol, 2-pentanol,4-methyl-, 2s, 2-pentanol, 4-methyl-, 2s, unii-8u34xjk0r0 component
InChI nøgle WVYWICLMDOOCFB-LURJTMIESA-N
SMIL CC(C)CC(C)O
IUPAC navn (2S)-4-methylpentan-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 102.177
PubChem CID 6994471
Formel vægt 102.18
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(+)-4-Methyl-2-pentanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.