Få mere at vide
(S)-4-[(Methoxycarbonyl)amino]-5-hexenoic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-4-[(Methoxycarbonyl)amino]-5-hexenoic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 148073-34-1 |
| Molekylær formel | C10H17NO4 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (S)-Ethyl 4-((methoxycarbonyl)amino)hex-5-enoate |
| InChI formel | InChI=1S/C10H17NO4/c1-4-8(11-10(13)14-3)6-7-9(12)15-5-2/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3,(H,11,13)/t8-/m1/s1 |
| SMIL | CCOC(=O)CC[C@H](NC(=O)OC)C=C |
| IUPAC navn | ethyl (4S)-4-(methoxycarbonylamino)hex-5-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 215.25 |
| Formel vægt | 215.1158 |