missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-4-Hydroxy Propranolol Hydrobromide, TRC

Artikelnummer. 30408754
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30408754 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30408754 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH95253350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-4-Hydroxy Propranolol Hydrochloride
CAS 135201-50-2
Molekylær formel C16 H21 N O3 . Cl H
Mængde 50 mg
Synonym 1-Naphthalenol, 4-[(2S)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, hydrochloride (1:1) (ACI), 1-Naphthalenol, 4-[(2S)-2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, hydrochloride (9CI), 1-Naphthalenol, 4-[2-hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-, hydrochloride, (S)- (ZCI), (S)-4-Hydroxypropranolol hydrochloride, 4-[(2S)-2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]-1-naphthalenol hydrochloride (1:1), 4-Hydroxy (S)-propranolol hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C16H21NO3.ClH/c1-11(2)17-9-12(18)10-20-16-8-7-15(19)13-5-3-4-6-14(13)16;/h3-8,11-12,17-19H,9-10H2,1-2H3;1H/t12-;/m0./s1
SMIL Cl.CC(C)NC[C@H](O)COc1ccc(O)c2ccccc12
IUPAC navn 4-[(2S)-2-hydroxy-3-(propan-2-ylamino)propoxy]naphthalen-1-ol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 311.8
Formel vægt 311.1288
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.