Få mere at vide
(S)-4-Hydroxy Penbutolol Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-4-Hydroxy Penbutolol Hydrochloride |
| CAS | 1346617-04-6 |
| Molekylær formel | C18H30ClNO3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 3-Cyclopentyl-4-[(2S)-3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenol Hydrochloride, (S)-3-Cyclopentyl-4-[3-[(1,1-dimethylethyl)amino]-2-hydroxypropoxy]phenol Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29NO3.ClH/c1-18(2,3)19-11-15(21)12-22-17-9-8-14(20)10-16(17)13-6-4-5-7-13;/h8-10,13,15,19-21H,4-7,11-12H2,1-3H3;1H/t15-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CC(C)(C)NC[C@H](O)COc1ccc(O)cc1C2CCCC2 |
| IUPAC navn | 4-[(2S)-3-(tert-butylamino)-2-hydroxypropoxy]-3-cyclopentylphenol;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 343.89 |
| Formel vægt | 343.1914 |