missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-4-Hydroxy-4-methyl-7,8-dihydro-1H-pyrano[3,4-f]-indolizine-3,6,10(4H)-trione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-4-Hydroxy-4-methyl-7,8-dihydro-1H-pyrano[3,4-f]-indolizine-3,6,10(4H)-trione |
| CAS | 1332605-57-8 |
| Molekylær formel | C9 H8 O7 S . 2 Na |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O7S.2Na/c1-15-8-4-6(5-9(10)11)2-3-7(8)16-17(12,13)14;;/h2-4H,5H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13,14);;/q;2*+1/p-2 |
| SMIL | [Na+].[Na+].COc1cc(CC(=O)[O-])ccc1OS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC navn | disodium;2-(3-methoxy-4-sulfonatooxyphenyl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.2 |
| Formel vægt | 305.979 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?