missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(S)-4-Hydroxy-4-methyl-7,8-dihydro-1H-pyrano[3,4-f]-indolizine-3,6,10(4H)-trione, TRC

Artikelnummer. 30401046
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30401046 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30401046 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9467851MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (S)-4-Hydroxy-4-methyl-7,8-dihydro-1H-pyrano[3,4-f]-indolizine-3,6,10(4H)-trione
CAS 1332605-57-8
Molekylær formel C9 H8 O7 S . 2 Na
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C9H10O7S.2Na/c1-15-8-4-6(5-9(10)11)2-3-7(8)16-17(12,13)14;;/h2-4H,5H2,1H3,(H,10,11)(H,12,13,14);;/q;2*+1/p-2
SMIL [Na+].[Na+].COc1cc(CC(=O)[O-])ccc1OS(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn disodium;2-(3-methoxy-4-sulfonatooxyphenyl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 306.2
Formel vægt 305.979
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.