Få mere at vide
(S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10112904 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10112904 5 g Glasflaske 5g
10102904 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10112904 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398970050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68108-18-9
Molekylær formel C4H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 101.1
InChI nøgle IOGISYQVOGVIEU-VKHMYHEASA-N
Synonym s-4-hydroxy-2-pyrrolidinone, s-4-hydroxypyrrolidin-2-one, s-4-hydroxy-2-pyrrolidone, s-4-hydroxypyrrolidine-2-one, 4s-4-hydroxypyrrolidin-2-one, s---4-hydroxy-2-pyrrolidinone, 2-pyrrolidinone, 4-hydroxy-, 4s, s---4-hydroxy-2-pyrrolidone, s-4-hydroxy-pyrrolidine-2-one, 4s-4-hydroxy-2-pyrrolidinone
PubChem CID 155084
IUPAC navn (4S)-4-hydroxypyrrolidin-2-on
SMIL C1C(CNC1=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Smeltepunkt 156°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 101.1
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinone
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.