Få mere at vide
(S)-4-fluorphenylglycin, 95 %, (98 % ee), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10742643 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10742643 1 g Glasflaske 1g
10621083 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10742643 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 362050010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19883-57-9
Molekylær formel C8H8FNO2
Molekylvægt (g/mol) 169.16
MDL nummer MFCD00213799
InChI nøgle JKFYKCYQEWQPTM-ZETCQYMHSA-N
Synonym s-4-fluorophenylglycine, s-2-amino-2-4-fluorophenyl acetic acid, 4-fluoro-l-alpha-phenylglycine, l-4-fluorophenylglycine, 4-fluoro-l-phenylglycine, l +-4-fluorophenylglycine, 2s-2-amino-2-4-fluorophenyl acetic acid, s-+-4-fluorophenyl glycine, p-fluorophenyl glycine, 4-fluorophenylglycine
PubChem CID 853015
IUPAC navn (2S)-2-amino-2-(4-fluorphenyl)eddikesyre
SMIL [NH3+][C@H](C([O-])=O)C1=CC=C(F)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-4-Fluorophenylglycine
Navn note 95%, (98% e.e.)
Smeltepunkt >300°C
Farve Hvid
Enantiomert overskud 97.5% min. (HPLC)
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 169.15
Procent renhed 95%,(98% ee)
Fysisk form Fluffy Powder