Få mere at vide
(S)-4-Ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-4-Ethyl-4,9-dihydroxy-1H-pyrano[3',4':6,7]indolizino[1,2-b]quinoline-3,14(4H,12H)-dione |
| CAS | 19685-09-7 |
| Molekylær formel | C20H16N2O5 |
| MDL nummer | MFCD02093100 |
| Mængde | 100 mg |
| SMIL | O=C1[C@](O)(CC)C2=C(CO1)C(N3CC4=CC5=CC(O)=CC=C5N=C4C3=C2)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 364.35 |
| Procent renhed | 98% |