Få mere at vide
(S)-4-Cyano-4'-(2-methylbutyl)biphenyl, 97%
Artikelnummer. 15431348
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15431348 5 g 5g
15421348 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15431348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55183.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 63799-11-1 | C18H19N | 249.357 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 63799-11-1
Molekylær formel C18H19N
Molekylvægt (g/mol) 249.357
MDL nummer MFCD00192280
InChI nøgle DNJQGRFZQMOYGM-AWEZNQCLSA-N
Synonym s-4'-2-methylbutyl-1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, s-4-cyano-4'-2-methylbutyl biphenyl, 4-s-2-methylbutyl-4'-cyanobiphenyl, s-4'-2-methylbutyl 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4-4-2s-2-methylbutyl phenyl benzonitrile, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile,4'-2s-2-methylbutyl, 1,1'-biphenyl-4-carbonitrile, 4'-2s-2-methylbutyl, 4-cyano-4'-2-methylbut-1-yl biphenyl
PubChem CID 114240
IUPAC navn 4-[4-[(2S)-2-methylbutyl]phenyl]benzonitril
SMIL CCC(C)CC1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-4-Cyano-4'-(2-methylbutyl)biphenyl
Mængde 5 g
Formel vægt 249.36
Procent renhed 97%