Få mere at vide
Tocris Bioscience™ (S)-4-Carboxyphenylglycine
Beskrivelse
(S)-4-Carboxyphenylglycine is a competitive group I metabotropic glutamate receptor antagonist, with selectivity for mGlu1a/1a over mGlu5a/5b.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-4-Carboxyphenylglycine |
| Mængde | 50 mg |
| Formel vægt | 195.17 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.174 |