Få mere at vide
(S)-4-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)smørsyre, 96%
Beskrivelse
Den finder sin anvendelse i kombination med Nγ -Z-derivat til syntese af polymyxinanaloger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Den finder sin anvendelse i kombination med Nγ -Z-derivat til syntese af polymyxinanaloger.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevar det på køl.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-4-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)butyric acid |
| Smeltepunkt | 111 °C til 113 °C |
| Mængde | 250 mg |
| Beilstein | 6250328 |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Optisk rotation | −12° (c=1 i Methanol) |
| Formel vægt | 440.5 |
| Procent renhed | 96% |