Få mere at vide
(S)-4-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)smørsyre, 96%
Artikelnummer. 15448487
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15448487 5 g 5g
15469485 250 mg 250mg
15438487 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15448487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51990.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 125238-99-5 | C24H28N2O6 | 440,50 g/mol
Den finder sin anvendelse i kombination med Nγ -Z-derivat til syntese af polymyxinanaloger.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
Den finder sin anvendelse i kombination med Nγ -Z-derivat til syntese af polymyxinanaloger.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevar det på køl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 125238-99-5
Molekylær formel C24H28N2O6
Molekylvægt (g/mol) 440.50
MDL nummer MFCD00151941
InChI nøgle LIWKOFAHRLBNMG-UHFFFAOYNA-N
Synonym fmoc-dab boc-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, fmoc-n4-boc-l-2,4-diaminobutyric acid, 2s-4-tert-butoxycarbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, fmoc-l-dab boc-oh, fmoc-dab boc, ambotzfaa1364, n-fmoc-n'-boc-l-2,4-diaminobutyric acid, na-fmoc-n-boc-l-2,4-diaminobutyric acid, fmoc-dab boc-oh hplc
PubChem CID 2756101
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NCCC(NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-4-(Boc-amino)-2-(Fmoc-amino)butyric acid
Smeltepunkt 111 °C til 113 °C
Mængde 5 g
Beilstein 6250328
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Optisk rotation −12° (c=1 i Methanol)
Formel vægt 440.5
Procent renhed 96%