Få mere at vide
(S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)smørsyre, 95%
Artikelnummer. 15498476
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498476 5 g 5g
15408486 250 mg 250mg
15488476 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15498476 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63726.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 252049-08-4 | C27H28N2O5 | 460,53 g/mol
(S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)smørsyre en substitueret fluorenforbindelse til proteomisk forskning. Bruges også inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)smørsyre en substitueret fluorenforbindelse til proteomisk forskning. Bruges også inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares i fryseren ved (-20 °C). Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 252049-08-4
Molekylær formel C27H28N2O5
Molekylvægt (g/mol) 460.53
MDL nummer MFCD02259487
InChI nøgle KKUPBFMKUPMFRE-VWLOTQADSA-N
Synonym s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-benzyloxy methyl amino butanoic acid, 2s-4-benzyloxy methyl amino-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino butanoic acid, n-a-fmoc-n-?-z-l-2,4-diaminobutyric acid, 2s-4-benzyloxy methyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid
PubChem CID 70700347
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-(phenylmethoxymethylamino)butansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)COCNCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)butyric acid
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 474.51
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver