Få mere at vide
(S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)smørsyre, 95%
Beskrivelse
(S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)smørsyre en substitueret fluorenforbindelse til proteomisk forskning. Bruges også inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)smørsyre en substitueret fluorenforbindelse til proteomisk forskning. Bruges også inden for agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares i fryseren ved (-20 °C). Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-4-Benzyloxycarbonylamino-2-(Fmoc-amino)butyric acid |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in water. |
| Formel vægt | 474.51 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Pulver |