missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(S)-4-Benzyl-3-hexanoyl-2-oxazolidinone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-4-Benzyl-3-hexanoyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 143965-32-6 |
| Molekylær formel | C16H21NO3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | (4S)-3-(1-Oxohexyl)-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone, (S)-4-Benzyl-3-hexanoyloxazolidin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21NO3/c1-2-3-5-10-15(18)17-14(12-20-16(17)19)11-13-8-6-4-7-9-13/h4,6-9,14H,2-3,5,10-12H2,1H3/t14-/m0/s1 |
| SMIL | CCCCCC(=O)N1[C@@H](Cc2ccccc2)COC1=O |
| IUPAC navn | (4S)-4-benzyl-3-hexanoyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 275.34 |
| Formel vægt | 275.1521 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?