Få mere at vide
(S)-4-Benzyl-2-oxazolidinon, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone |
| CAS | 90719-32-7 |
| Molekylær formel | C10 H11 N O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Oxazolidinone, 4-(phenylmethyl)-, (4S)-, 2-Oxazolidinone, 4-(phenylmethyl)-, (S)-, (4S)-4-(Phenylmethyl)-2-oxazolidinone, (-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (4S)-(-)-4-(Phenylmethyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-(Phenylmethyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-Benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-Benzyloxazolidin-2-one, (4S)-Benzyloxazolidin-2-one, (S)-(-)-4-Benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, (S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, (S)-4-Benzyl-2-oxazolidone, (S)-4-Benzyloxazolidin-2-one, (S)-4-Benzyloxy-2-azolidinone, (S)-4-Phenylmethyl-2-oxazolidinone, 4-(S)-Benzyl-2-oxazolidinone, 4S-(Phenylmethyl)oxazolidin-2-one, 4S-Benzyloxazolidin-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11NO2/c12-10-11-9(7-13-10)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2,(H,11,12)/t9-/m0/s1 |
| SMIL | O=C1N[C@@H](Cc2ccccc2)CO1 |
| IUPAC navn | (4S)-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 177.2 |
| Formel vægt | 177.079 |