Få mere at vide
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinon, 99%
Beskrivelse
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinon anvendes i chiral asymmetrisk hjælpealkylering. Det er blevet brugt i syntesen af (S)-equol. Fremstilling og funktionalisering af chirale, stabiliserede ylider. Det blev brugt til asymmetrisk syntese af (3R)- og (3S)-piperazinsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinon anvendes i chiral asymmetrisk hjælpealkylering. Det er blevet brugt i syntesen af (S)-equol. Fremstilling og funktionalisering af chirale, stabiliserede ylider. Det blev brugt til asymmetrisk syntese af (3R)- og (3S)-piperazinsyre.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone |
| Smeltepunkt | 87 °C til 89 °C |
| Beilstein | 3649667 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 177.2 |
| Optisk rotation | −64° (c=1 i chloroform) |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Procent renhed | 99% |