Få mere at vide
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone, 99%
Artikelnummer. 11443767
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443767 5 g 5g
11433767 1 g 1g
11453767 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11443767 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18236.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 90719-32-7 | C10H11NO2 | 177.20 g/mol
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinon anvendes i chiral asymmetrisk hjælpealkylering. Det er blevet brugt i syntesen af (S)-equol. Fremstilling og funktionalisering af chirale, stabiliserede ylider. Det blev brugt til asymmetrisk syntese af (3R)- og (3S)-piperazinsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinon anvendes i chiral asymmetrisk hjælpealkylering. Det er blevet brugt i syntesen af (S)-equol. Fremstilling og funktionalisering af chirale, stabiliserede ylider. Det blev brugt til asymmetrisk syntese af (3R)- og (3S)-piperazinsyre.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90719-32-7
Molekylær formel C10H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 177.20
MDL nummer MFCD00064496
InChI nøgle OJOFMLDBXPDXLQ-VIFPVBQESA-N
Synonym s-4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-benzyloxazolidin-2-one, 4s-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-one, s---4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-benzyl-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-phenylmethyl-, 4s, s-+-4-benzyl-2-oxazolidinone, s-4-phenylmethyl-2-oxazolidinone, 4s-4-phenylmethyl-1,3-oxazolidin-2-one
PubChem CID 736225
IUPAC navn (4S)-4-benzyl-1,3-oxazolidin-2-on
SMIL O=C1N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
Smeltepunkt 87°C to 89°C
Beilstein 3649667
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Mængde 5 g
Formel vægt 177.2
Optisk rotation −64° (c=1 in Chloroform)
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 99%