Specifications
| Kemisk navn eller materiale | (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone |
| Smeltepunkt | 87,0 °C til 90,0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik rotation | −62.00 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig |
| Specifik rotationstilstand | −62,00 (20,00 °C=1,CHCl3) |
| Mængde | 25 g |
| Show More |
Safety and Handling
- (S)-4-Benzyl-2-oxazolidinone
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .