Få mere at vide
(S)-4-amino-2-hydroxysmørsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11472150
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472150 25 g 25g
11462150 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11472150 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H28796.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40371-51-5 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40371-51-5
Molekylær formel C4H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 119.12
MDL nummer MFCD00674110
InChI nøgle IVUOMFWNDGNLBJ-VKHMYHEASA-N
Synonym s-4-amino-2-hydroxybutanoic acid, s-4-amino-2-hydroxybutyric acid, s---4-amino-2-hydroxybutyric acid, 2s-4-amino-2-hydroxybutanoic acid, s---amino-2-hydroxybutyric acid, butanoic acid, 4-amino-2-hydroxy-, 2s, s---4-amino-2-hydroxybutyricacid, pubchem23215, l-2-hydroxy-4-aminobutyric acid
PubChem CID 2733929
IUPAC navn (2S)-4-amino-2-hydroxybutansyre
SMIL [NH3+]CC[C@H](O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
Mængde 25 g
Formel vægt 119.12
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 98%