Få mere at vide
(S)-(-)-4-amino-2-hydroxysmørsyre, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10133251 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10133251 5 g Glasflaske 5g
10797392 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10133251 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 342430050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 40371-51-5 | C4H9NO3 | 119.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 40371-51-5
Molekylær formel C4H9NO3
Molekylvægt (g/mol) 119.12
MDL nummer MFCD00674110
InChI nøgle IVUOMFWNDGNLBJ-VKHMYHEASA-N
Synonym s-4-amino-2-hydroxybutanoic acid, s-4-amino-2-hydroxybutyric acid, s---4-amino-2-hydroxybutyric acid, 2s-4-amino-2-hydroxybutanoic acid, s---amino-2-hydroxybutyric acid, butanoic acid, 4-amino-2-hydroxy-, 2s, s---4-amino-2-hydroxybutyricacid, pubchem23215, l-2-hydroxy-4-aminobutyric acid
PubChem CID 2733929
IUPAC navn (2S)-4-amino-2-hydroxybutansyre
SMIL [NH3+]CC[C@H](O)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
Smeltepunkt 200°C to 203°C
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2N(CH2)2CH(OH)COOH
Specifik rotation -30
Mængde 5 g
Formel vægt 119.12
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver, krystaller og/eller klumper
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-4-Amino-2-hydroxybutyric acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.