Få mere at vide
(S)-4-Amino-2-(Boc-amino)butyric acid, 97%
Artikelnummer. p-7054328
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
Artikelnummer. 15498958
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H62450.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 25691-37-6 | C9H18N2O4 | 218.253 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25691-37-6
Molekylær formel C9H18N2O4
Molekylvægt (g/mol) 218.253
MDL nummer MFCD00236841
InChI nøgle MDCPCLPRWLKUIQ-LURJTMIESA-N
Synonym boc-l-2,4-diaminobutyric acid, boc-dab-oh, s-4-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, s-4-amino-2-tert-butoxycarbonylamino butanoic acid, n2-boc-s-2,4-diamino-butanoic acid, s-4-amino-2-boc-amino butyric acid, 2s-4-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino butanoic acid, n-boc-s-2,4-diamino-butanoic acid, butanoic acid, 4-amino-2-1,1-dimethylethoxy carbonyl amino-, 2s, s-4-amino-2-tert-butoxycarbonylamino butyric acid
PubChem CID 7019666
IUPAC navn (2S)-4-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]butansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CCN)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-4-Amino-2-(Boc-amino)butyric acid
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Beilstein 4745487
Formel vægt 218.25
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver