Få mere at vide
(S)-4',7-Dimethyl Equol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-4',7-Dimethyl Equol |
| CAS | 3722-56-3 |
| Molekylær formel | C17 H18 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (S)-4,7-Dimethyl Equol |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18O3/c1-18-15-6-3-12(4-7-15)14-9-13-5-8-16(19-2)10-17(13)20-11-14/h3-8,10,14H,9,11H2,1-2H3/t14-/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc(cc1)[C@H]2COc3cc(OC)ccc3C2 |
| IUPAC navn | (3S)-7-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromene |
| Molekylvægt (g/mol) | 270.32 |
| Formel vægt | 270.1256 |