Få mere at vide
(S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N2,N6-propionyl-2,6-benzothiazolediamin, TRC
Artikelnummer. 30417188
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417188 10 mg
30415791 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30417188 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29319510MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1346617-47-7
Molekylær formel C13 H19 N3 O2 S
Molekylvægt (g/mol) 281.37
Synonym Pramipexole Di-Amide
IUPAC navn N-[(6S)-6-(propanoylamino)-4,5,6,7-tetrahydro-1,3-benzothiazol-2-yl]propanamid
SMIL CCC(=O)N[C@H]1CCc2nc(NC(=O)CC)sc2C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-4,5,6,7-Tetrahydro-N2,N6-propionyl-2,6-benzothiazolediamine
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C13H19N3O2S/c1-3-11(17)14-8-5-6-9-10(7-8)19-13(15-9)16-12(18)4-2/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,14,17)(H,15,16,18)/t8-/m0/s1
Formel vægt 281.1198