Få mere at vide
(S)-4-[4-(Oxiranylmethoxy)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]morpholine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-4-[4-(Oxiranylmethoxy)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]morpholine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13N3O3S/c1-3-13-4-2-12(1)8-9(11-16-10-8)15-6-7-5-14-7/h7H,1-6H2/t7-/m0/s1 |
| Formel vægt | 243.0678 |