Få mere at vide
(S)-4-(4-Methoxyphenoxy)-2-methylbutane-1,2-diol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-4-(4-Methoxyphenoxy)-2-methylbutane-1,2-diol |
| CAS | 209118-78-5 |
| Molekylær formel | C12H18O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (2S)-4-(4-Methoxyphenoxy)-2-methyl-1,2-butanediol |
| InChI formel | InChI=1S/C12H18O4/c1-12(14,9-13)7-8-16-11-5-3-10(15-2)4-6-11/h3-6,13-14H,7-9H2,1-2H3/t12-/m0/s1 |
| SMIL | OC[C@@](C)(O)CCOC1=CC=C(C=C1)OC |
| IUPAC navn | (S)-4-(4-methoxyphenoxy)-2-methylbutane-1,2-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 226.27 |
| Formel vægt | 226.12 |