Få mere at vide
(S)-4,4-Difluoro-N-(3-oxo-1-phenylpropyl)cyclohexanecarboxamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 4,4-difluoro-N-[(1S)-3-oxo-1-phenylpropyl]cyclohexane-1-carboxamide |
| CAS | 376348-78-6 |
| Molekylær formel | C16 H19 F2 N O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Cyclohexanecarboxamide, 4,4-difluoro-N-[(1S)-3-oxo-1-phenylpropyl]-, 4,4-Difluoro-N-[(1S)-3-oxo-1-phenylpropyl]cyclohexanecarboxamide, (s)-4,4-Difluoro-n-(3-oxo-1-phenylpropyl)cyclohexanecarboxamide, 4,4-Difluorocyclohexanecarboxylic acid N-((1S)-3-oxo-1-phenylpropyl)amide, UK-453,453, Maraviroc related |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19F2NO2/c17-16(18)9-6-13(7-10-16)15(21)19-14(8-11-20)12-4-2-1-3-5-12/h1-5,11,13-14H,6-10H2,(H,19,21)/t14-/m0/s1 |
| SMIL | FC1(F)CCC(CC1)C(=O)N[C@@H](CC=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 4,4-difluoro-N-[(1S)-3-oxo-1-phenyl-propyl]cyclohexanecarboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 295.32 |
| Formel vægt | 295.1384 |