Få mere at vide
(S)-4,4'-Bis(di-3,5-xylylphosphinoyl)-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (S)-4,4'-Bis(di-3,5-xylylphosphinoyl)-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine |
| CAS | 442905-31-9 |
| Smeltepunkt | 183°C to 185°C |
| Molekylær formel | C46H50N2O6P2 |
| MDL nummer | MFCD18827478 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | r-4,4'-bis di-3,5-xylylphosphinoyl-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, s-4,4'-bis di-3,5-xylylphosphinoyl-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine, s-4,4-bis di-3,5-xylylphosphinoyl-2,2,6,6-tetramethoxy-3,3-bipyridine, 2,2',6,6'-tetramethoxy-4,4'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphinyl-3,3'-bipyridine, 4,4'-bis bis 3,5-dimethylphenyl phosphoroso-2,2',6,6'-tetramethoxy-3,3'-bipyridine |
| InChI nøgle | URTBAJVAXRSNTQ-UHFFFAOYSA-N |
| SMIL | CC1=CC(=CC(=C1)P(=O)(C2=CC(=CC(=C2)C)C)C3=CC(=NC(=C3C4=C(N=C(C=C4P(=O)(C5=CC(=CC(=C5)C)C)C6=CC(=CC(=C6)C)C)OC)OC)OC)OC)C |
| IUPAC navn | 4-bis(3,5-dimethylphenyl)phosphoryl-3-[4-bis(3,5-dimethylphenyl)phosphoryl-2,6-dimethoxypyridin-3-yl]-2,6-dimethoxypyridine |
| Vis mere |