Få mere at vide
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinone, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15482438
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15482438
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H56017.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-(1H)-oxazolidinone is an intermediate of zolmitriptan (sc-220415) which acts as a novel inhibitor of the cytochrome P-450 enzyme aromatase.
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Notes
Store at -20°C. Incompatible with oxidizing agents. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 152305-23-2
Molekylær formel C10H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 192.218
MDL nummer MFCD03411476
InChI nøgle WNAVSKJKDPLWBD-VIFPVBQESA-N
Synonym s-4-4-aminobenzyl oxazolidin-2-one, s-4-4-aminobenzyl-2-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-2 1h-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one, s-4-4-amino-benzyl-oxazolidine-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-4-aminophenyl methyl-, 4s, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxozolidin-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-2-oxazolidinone, s-4-4'-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one
PubChem CID 7099156
IUPAC navn (4S)-4-[(4-aminophenyl)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one
SMIL C1C(NC(=O)O1)CC2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinone
Smeltepunkt 107°C to 111°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formel vægt 192.22
Procent renhed 97%