Få mere at vide
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinone, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15472438
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15472438 1 g 1g
15482438 5 g 5g
15492438 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15472438 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56017.03
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-(1H)-oxazolidinone is an intermediate of zolmitriptan (sc-220415) which acts as a novel inhibitor of the cytochrome P-450 enzyme aromatase.
Solubility
Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Notes
Store at -20°C. Incompatible with oxidizing agents. Keep container tightly closed.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 152305-23-2
Molekylær formel C10H12N2O2
Molekylvægt (g/mol) 192.218
MDL nummer MFCD03411476
InChI nøgle WNAVSKJKDPLWBD-VIFPVBQESA-N
Synonym s-4-4-aminobenzyl oxazolidin-2-one, s-4-4-aminobenzyl-2-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-2 1h-oxazolidinone, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one, s-4-4-amino-benzyl-oxazolidine-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-4-aminophenyl methyl-, 4s, s-4-4-aminobenzyl-1,3-oxozolidin-2-one, 4s-4-4-aminophenyl methyl-2-oxazolidinone, s-4-4'-aminobenzyl-1,3-oxazolidin-2-one
PubChem CID 7099156
IUPAC navn (4S)-4-[(4-aminophenyl)methyl]-1,3-oxazolidin-2-one
SMIL C1C(NC(=O)O1)CC2=CC=C(C=C2)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinone
Smeltepunkt 107°C to 111°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in dimethyl sulfoxide and methanol.
Formel vægt 192.22
Procent renhed 97%